Learn More
Thermo Scientific™ Aiguilles de rechange pour seringues GC
Code produit 10219214 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Seringue Thermo 36500490
Seringue Thermo 365H2301 / -F193 / -G216 / -H238 / -I2611 / -F1901 / -G2091 / -J2881
Seringue Thermo 365K3041
Seringue Thermo Scientific 36500510
Seringue Thermo Scientific 36500520
Seringue Thermo Scientific 36550040
Seringue Thermo Scientific 365D1171
Seringue Thermo Scientific 365D1841
Seringue Thermo Scientific 365D3731
Seringues Thermo 36500495, 36503015
Longueur (métrique) de l’aiguille:
50 mm
75 mm
80 mm
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Longueur (métrique) de l’aiguille unitSize
10219214 Seringue Thermo Scientific 36550040 50 mm 2 pièces
10260095 Seringue Thermo Scientific 36500510 75 mm -
10270095 Seringue Thermo Scientific 36500520 75 mm 2 pièces
10371005 Seringue Thermo 36500490 80 mm 5 pièces
10055864 Seringues Thermo 36500495, 36503015 50 mm 5 pièces
11772227 Seringue Thermo Scientific 365D1171 50 mm 5 pièces
10351405 Seringue Thermo 365H2301 / -F193 / -G216 / -H238 / -I2611 / -F1901 / -G2091 / -J2881 50 mm 5 pièces
10733287 Seringue Thermo 365K3041 50 mm 5 pièces
10243033 Seringue Thermo Scientific 365D1841 50 mm 2 pièces
10351245 Seringue Thermo Scientific 365D3731 50 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10219214 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 36550040
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les aiguilles de rechange Thermo Scientific™ pour seringues sont conçues pour les seringues à aiguilles amovibles.
Les aiguilles de rechange Thermo Scientific™ pour seringues sont conçues pour les seringues à aiguilles amovibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 36550040
Calibre d’aiguille Calibre 23
Type de produit Aiguille de seringue de rechange
Volume (métrique) 100 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Trou latéral
À utiliser avec (équipement) Seringue Thermo Scientific 36550040
Type de connexion Amovible