Learn More
Honeywell Capteur d’oxygène de rechange BW™ (O2)
Code produit 15839572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Oxygène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés
15839572 Oxygène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15839572 Fournisseur Honeywell Code fournisseur SRX2V
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Capteur d’oxygène (O2) de rechange Honeywell BW™ pour GasAlert Extreme, GasAlertMicroClip XL, GasAlertQuattro, GasAlertMaxXT II, GasAlertMicro série 5
Spécification
Composants mesurés Oxygène
À utiliser avec (équipement) GasAlert Extreme, GasAlertMicroClip XL, GasAlertQuattro, GasAlertMaxXT II, GasAlertMicro série 5
Comprend Sonde
Longueur (métrique) 5 cm