Learn More
Pièces de rechange pour burette modulaire
Code produit 12461567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Jet de burette
Tube de burette
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12461567 Tube de burette 1 pièce
12413571 Jet de burette 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12461567 Fournisseur MBL International Code fournisseur BRB274P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.79€
    41.57€ / 1 pièces
    Économisez 2.22€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
À utiliser avec une burette modulaire.
  • À utiliser avec une burette modulaire
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
À utiliser avec (équipement) Burette modulaire
Matériau Verre
Type Tube de burette