Learn More
Merck Pièces de rechange pour cellules à agitation
Description
- Les petites pièces de rechange pour les cellules à agitation de la série 8000 comprennent 2 joints toriques (réf. fabricant2122S, 2118S, 2015S), tubulure (réf. fabricant4500202), ensemble de raccord de tubulure (réf. fabricant15025AM) et support de membrane (réf. fabricant2214801)
- Les grandes pièces de rechange pour les cellules à agitation comprennent chacune : un assemblage de bouchon, un assemblage d’agitateur et une base
Spécification
Spécification
| Comprend | Ensemble bouchon (1524901), ensemble agitateur (15247) et base (210000) |
| Type | Pièce de rechange |
| À utiliser avec (équipement) | Appareil à cellule à agitation Amicon™ série 8003 |