Learn More
Merck Pièces de rechange pour cellules à agitation
Code produit 15855568 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Appareil à cellule à agitation Amicon™ série 8003
Appareil à cellule à agitation Amicon™ série 8200
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15855568 Appareil à cellule à agitation Amicon™ série 8200 1 pièce
11700403 Appareil à cellule à agitation Amicon™ série 8003 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15855568 Fournisseur Merck Code fournisseur 8200SCPKIT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Convient à une utilisation avec un appareil à cellule à agitation Amicon™
  • Les petites pièces de rechange pour les cellules à agitation de la série 8000 comprennent 2 joints toriques (réf. fabricant2122S, 2118S, 2015S), tubulure (réf. fabricant4500202), ensemble de raccord de tubulure (réf. fabricant15025AM) et support de membrane (réf. fabricant2214801)
  • Les grandes pièces de rechange pour les cellules à agitation comprennent chacune : un assemblage de bouchon, un assemblage d’agitateur et une base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Ensemble bouchon (1524901), ensemble agitateur (15247) et base (210000)
Type Pièce de rechange
À utiliser avec (équipement) Appareil à cellule à agitation Amicon™ série 8200