Learn More
Hanna Instruments™ Électrodes de pH de rechange
Description
- Compatible avec testeurs multiparamètres combinés HI 98129 et HI 98130, testeurs pHep™ HI 98127 et HI 98128 et testeur de potentiel d’oxydoréduction HI 98121
- Comprend un connecteur rond en acier inox et une jonction en tissu extensible
- Conçu comme une cartouche facile à installer qui se verrouille en place, dotée de deux joints toriques pour maintenir un joint étanche
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Broche |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 50°C |