Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Pistons de rechange pour seringues CTC MEPS
Code produit 15218553
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15218553 250 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15218553 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 0318301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pistons de rechange à utiliser avec les seringues CTC et Thermo MEPS.
ulliAiguille amovible/liliAvec piston GT/li/ul
Spécification
Description Piston de rechange
Longueur (métrique) 60 mm
Volume (métrique) 250 μl
À utiliser avec (équipement) Seringues CTC et Thermo MEPS