Learn More
Electrothermal™ Élément chauffant de rechange
Code produit 11768432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11768432 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11768432 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 1008647
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
À utiliser avec EMEA3/6/1000
Tension 230 V
Puissance 300 w
Type de produit Élément chauffant de rechange
Fréquence 50 Hz