Learn More
Scienceware Bocal collecteur de mercure avec éponge intégrée et plaque perforée
Code produit 13064897 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Trousse anti-déversement de mercure
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
13064897 Trousse anti-déversement de mercure 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13064897 Fournisseur Scienceware Code fournisseur 0670600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.05€
    42.85€ / 1 pièces
    Économisez 13.20€
    23% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Le bocal récupérateur de mercure avec éponge intégrée et plaque perforée permet de nettoyer rapidement et facilement les petits déversements de mercure.
  • Le coussinet en mousse sur la doublure du couvercle absorbe le mercure répandu.
  • Il suffit de visser le couvercle pour recueillir le mercure sous la plaque perforée.
Spécification
Type Trousse anti-déversement de mercure
À utiliser avec (application) Collection Mercure
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 10.16 cm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 5.08 cm