Learn More
Cole-Parmer™ Tubes UV de rechange
Code produit 11830250 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Conditionnement
11830250 365 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11830250 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0981555
Expédition estimée: 14-01-2027
Utilisez ces tubes UV de rechange avec les lampes UV.
  • Tubes UV de rechange
  • Ce produit peut contenir des traces de mercure
  • Soyez prudent avec la casse, le nettoyage, l’expédition et/ou l’élimination
Spécification
Puissance en watts 15 W
Wavelength 365 nm
Diamètre (métrique) 25,5 mm
Type de produit Tube UV