Learn More
MP Biomedicals™ Appareil de placage Replica (1 unité)
Code produit 11422330 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique)
11422330 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11422330 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 115000001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Appareil de placage Replica (1 unité)
  • Étalez facilement et en toute sécurité les levures et les cellules bactériennes
  • Étalez les cellules en quelques secondes par plaque
  • Éliminez les risques de flammes et d’éthanol
  • Pas besoin de “bâtonnets de hockey” en verre fragile
  • Distribution uniforme et égale des colonies
  • Utilisation stérile et simple
  • Fabriqué en bois dur
  • L’appareil de placage Replica peut être utilisé avec du velours, de la gaze ou même des serviettes en papier pour transférer des colonies d’une plaque à l’autre
  • ou d’une plaque à un filtre tout en conservant l’orientation de la colonie.
  • L’appareil de placage Replica et les carrés de velours peuvent être commandés pour des plaques de 100 mm ou
  • 150 mm.
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description Sphère en bois avec bloc de bois avec trou pour sphère
Matériau Hardwood
À utiliser avec (application) Culture cellulaire des bactéries, conservation cellulaire, comptage cellulaire, viabilité et cryoconservation, culture cellulaire d’insectes, culture cellulaire de mammifères, croissance cellulaire de végétaux, culture de cellules primaires, culture de cellules souches, culture de cellules de levure
Quantité 100 mm
Diamètre (métrique) 100 mm