Learn More
Brady™ Ruban d'étiquettes en vinyle continu repositionnable pour imprimantes M6/M7
Une fois appliqué, CleanLift™ Les étiquettes en vinyle de la série sont permanentes ou repositionnables.
51.85€ - 456.00€
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
|---|---|
| Certifications/Conformité | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL |
| Type d’adhésif | Caoutchouc repositionnable |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|
17818954
|
Brady™
173239 |
30 ft x 0,24 in | M710, BMP71 |
71.50€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17868784
|
Brady™
174143 |
30 ft x 0,24 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) |
63.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17898814
|
Brady™
173235 |
30 ft x 0,318 in | M710, BMP71 |
62.55€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17859134
|
Brady™
174146 |
30 ft x 0,318 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) |
55.60€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17879004
|
Brady™
173232 |
30 ft x 0,375 in | M710, BMP71 |
63.45€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17858974
|
Brady™
174150 |
30 ft x 0,375 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) |
51.85€
1 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17858864
|
Brady™
173225 |
30 ft x 0,5 in | M710, BMP71 |
73.70€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17831359
|
Brady™
173913 |
30 ft x 0,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) |
121.00€ 119.34€ / 1 rouleaux Économisez 1.66€ 1% de réduction |
Expédition estimée: 18-09-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17838354
|
Brady™
173293 |
30 ft x 1 in | M710, BMP71 |
77.55€
1 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17848844
|
Brady™
173264 |
30 ft x 1,9 in | M710, BMP71 |
86.20€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17849144
|
Brady™
173475 |
275 ft x 0,24 in | M710, BMP71 |
456.00€
1 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17898904
|
Brady™
173476 |
275 ft x 0,375 in | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 |
405.00€
1 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Le support adhésif et textile offre une excellente adhérence tout en permettant un retrait et un repositionnement propres.
- Colle à n’importe quelle surface propre et sèche
- Couche de finition spécialement formulée pour une qualité d'impression optimale
- Finition semi-brillante pour un aspect net et propre
- Fabriqué en vinyle B-498
Specifications
| Non autoclavable | |
| Caoutchouc repositionnable | |
| Blanc | |
| Continue | |
| Transfert thermique | |
| Suivi des actifs, étiquetage par code-barres, étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage des équipements, étiquetage électrique, identification générale, étiquetage des fils et câbles | |
| Rectangle | |
| -40°C à +80°C | |
| 0.185 mm |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL | |
| Aucun | |
| Semi-brillant | |
| Vinyle | |
| Non stérile | |
| Non | |
| -40°F à +176°F | |
| 0,0073 in |