Learn More
Brady™ Ruban d'étiquettes en vinyle continu repositionnable pour imprimantes M6/M7
Une fois appliqué, CleanLift™ Les étiquettes en vinyle de la série sont permanentes ou repositionnables.
Marque: Brady™ 174146
Description
- Le support adhésif et textile offre une excellente adhérence tout en permettant un retrait et un repositionnement propres.
- Colle à n’importe quelle surface propre et sèche
- Couche de finition spécialement formulée pour une qualité d'impression optimale
- Finition semi-brillante pour un aspect net et propre
- Fabriqué en vinyle B-498
Spécification
| Non autoclavable | |
| Caoutchouc repositionnable | |
| Blanc | |
| Continue | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquette | |
| Suivi des actifs, étiquetage par code-barres, étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage des équipements, étiquetage électrique, identification générale, étiquetage des fils et câbles | |
| Non | |
| Rectangle | |
| -40°C à +80°C | |
| 0.185 mm | |
| 30 ft. | |
| 0,318 in | |
| M6C-318-498 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL | |
| Aucun | |
| Semi-brillant | |
| Vinyle | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | |
| 30 ft. | |
| -40°F à +176°F | |
| 0,0073 in | |
| 30 ft x 0,318 in | |
| 9.14 m | |
| 8.08 mm |