Learn More
Brady™ Ruban d'étiquettes en vinyle prédécoupé et repositionnable pour imprimantes M6/M7
Une fois appliqué, CleanLift™ Les étiquettes en vinyle de la série sont permanentes ou repositionnables.
43.85€ - 104.42€
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
|---|---|
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
|
17818304
|
Brady™
173312 |
0,5 x 0,5 in | M710, BMP71 | 12,7 mm |
72.80€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17898244
|
Brady™
174348 |
0,5 x 0,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 12,7 mm |
78.65€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17818814
|
Brady™
173405 |
0,5 x 1 in | M710, BMP71 | 12,7 mm |
83.75€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17808464
|
Brady™
174214 |
0,5 x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 12,7 mm |
112.48€ 87.21€ / 500 pièces Économisez 25.27€ 22% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17819104
|
Brady™
173356 |
0,5 x 1,5 in | M710, BMP71 | 12,7 mm |
73.95€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17889164
|
Brady™
174264 |
0,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 12,7 mm |
79.90€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17809024
|
Brady™
173428 |
0,75 x 0,5 in | M710, BMP71 | 19,05 mm |
66.40€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17888214
|
Brady™
174183 |
0,75 x 0,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 19,05 mm |
71.80€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17848194
|
Brady™
174176 |
0,75 x 0,25 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 19,05 mm |
82.35€
750 pièces |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17899024
|
Brady™
173431 |
0,75 x 0,25 in | M710, BMP71 | 19,05 mm |
76.25€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17858934
|
Brady™
174554 |
1 x 0,375 in | M710, BMP71 | 25,4 mm |
79.40€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17891669
|
Brady™
173720 |
1 x 0,375 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 25,4 mm |
85.80€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17828464
|
Brady™
174217 |
1 x 0,75 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 25,4 mm |
59.25€
250 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17859174
|
Brady™
173402 |
1 x 0,75 in | M710, BMP71 | 25,4 mm |
54.90€
250 pièces |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17849134
|
Brady™
173396 |
1 x 1 in | M710, BMP71 | 25,4 mm |
59.35€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17898264
|
Brady™
174224 |
1 x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 25,4 mm |
64.15€
250 pièces |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17888994
|
Brady™
174279 |
1 x 1,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 25,4 mm |
82.85€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17851419
|
Brady™
173843 |
1,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 38,1 mm |
102.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 30-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17858794
|
Brady™
173348 |
1,5 x 0,75 in | M710, BMP71 | 38,1 mm |
65.25€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17828904
|
Brady™
173341 |
1,5 x 1 in | M710, BMP71 | 38,1 mm |
75.65€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17899094
|
Brady™
174606 |
1,5 x 1,5 in | M710, BMP71 | 38,1 mm |
95.35€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17808974
|
Brady™
174272 |
1,5 x 0,75 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 38,1 mm |
70.55€
250 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17859034
|
Brady™
174075 |
1,25 x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 31,75 mm |
82.55€
250 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17818474
|
Brady™
174237 |
2,5 x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 63,5 mm |
47.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17898844
|
Brady™
173376 |
2,5 x 1 in | M710, BMP71 | 63,5 mm |
43.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17808444
|
Brady™
173851 |
4 x 1,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 101,6 mm |
77.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17859054
|
Brady™
174607 |
4 x 1,5 in | M710, BMP71 | 101,6 mm |
71.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17871679
|
Brady™
173768 |
4 x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 101,6 mm |
56.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17898124
|
Brady™
173860 |
6 x 1,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 152,4 mm |
63.95€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17838244
|
Brady™
174195 |
0,275 x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 6,99 mm |
109.00€ 104.42€ / 750 pièces Économisez 4.58€ 4% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
Description
- Le support adhésif et textile offre une excellente adhérence tout en permettant un retrait et un repositionnement propres.
- Colle à n’importe quelle surface propre et sèche
- Couche de finition spécialement formulée pour une qualité d'impression optimale
- Finition semi-brillante pour un aspect net et propre
- Fabriqué en vinyle B-498
Spécification
| Non autoclavable | |
| Blanc | |
| Transfert thermique | |
| Non | |
| -40°C à +80°C | |
| 0.185 mm |
| Aucun | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquetage par code-barres, étiquetage de cartes de circuits imprimés, étiquetage de composants et d'équipements, étiquetage de laboratoire, étiquetage de fils et de câbles | |
| -40°F à +176°F | |
| 0,0073 in |