Learn More
Brady™ Ruban d'étiquettes en vinyle prédécoupé et repositionnable pour imprimantes M6/M7
Une fois appliqué, CleanLift™ Les étiquettes en vinyle de la série sont permanentes ou repositionnables.
Marque:  Brady™ 174224
58.90 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17898264
  • 64.15€ / 250 pièces
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Description
  • Le support adhésif et textile offre une excellente adhérence tout en permettant un retrait et un repositionnement propres.
  • Colle à n’importe quelle surface propre et sèche
  • Couche de finition spécialement formulée pour une qualité d'impression optimale
  • Finition semi-brillante pour un aspect net et propre
  • Fabriqué en vinyle B-498
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Caoutchouc repositionnable
Blanc
Pointe de découpe
Imprimable face unique
Étiquette
Étiquetage par code-barres, étiquetage de cartes de circuits imprimés, étiquetage de composants et d'équipements, étiquetage de laboratoire, étiquetage de fils et de câbles
Non
Carré
-40°C à +80°C
0.185 mm
1 in
25.4 mm
M6-19-498
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL
Aucun
Semi-brillant
Vinyle
Transfert thermique
Non stérile
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
250 étiquettes
-40°F à +176°F
0,0073 in
1 x 1 in
1 in
25,4 mm
Promotions
Promo
Expires: 2026-12-31
Offres Spotlight
Promo Code: 28038
Découvrez les promotions phares du réseau Fisher Scientific, qui propose des offres exclusives sur les produits chimiques, les équipements, les consommables et les fournitures de laboratoire indispensables, pour une durée limitée.
Applying Promo and Adding