Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle repositionnables et polyvalentes
Code produit 17811739 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,5 x 0,5 in
0,5 x 0,75 in
0,5 x 1 in
1 x 1 in
1 x 1,9 in
25,40 mm (l) x 19,05 mm (H)
25,40 mm (l) x 31,75 mm (H)
25,40 mm (l) x 38,10 mm (H)
6,10 mm (l) x 4,88 m (L)
8,08 mm (l) x 4,88 m (L)
9,53 mm (l) x 6,10 m (L)
À utiliser avec (équipement):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Continue
Pointe de découpe
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
120 pièces
160 pièces
180 pièces
220 pièces
240 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) À utiliser avec (équipement) Format Conditionnement
17811739 25,40 mm (l) x 31,75 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 160 pièces
17940740 0,5 x 0,5 in BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Pointe de découpe 240 pièces
17910740 0,5 x 0,75 in BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Pointe de découpe 220 pièces
17930740 0,5 x 1 in BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Pointe de découpe 180 pièces
17910680 25,40 mm (l) x 19,05 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Pointe de découpe 180 pièces
17970740 1 x 1 in BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Pointe de découpe 160 pièces
17930770 1 x 1,9 in BMP41, BMP51, M511 Pointe de découpe 100 pièces
17900740 25,40 mm (l) x 38,10 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Pointe de découpe 120 pièces
17920690 6,10 mm (l) x 4,88 m (L) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Continue 1 pièce
17990690 8,08 mm (l) x 4,88 m (L) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Continue 1 pièce
17980760 9,53 mm (l) x 6,10 m (L) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Continue 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17811739 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170926
En stock
Le B-498 permet de placer, retirer et repositionner facilement les étiquettes sur toute surface propre et sèche. CleanLift™ Étiquettes en tissu vinyle de la série. Imprimez presque partout avec une qualité élevée Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
  • Idéal pour le marquage des fils, câbles, borniers et plaques murales
  • Fabriqué en tissu vinyle enduit résistant pour une protection optimale contre les températures extrêmes
  • Fabriqué avec un adhésif résistant à base de caoutchouc qui peut être retiré proprement et repositionné en toute sécurité sur toute surface propre et sèche.
Spécification
Certifications/Conformité Homologué UL et conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Type d’adhésif Caoutchouc repositionnable
Couleur Blanc
Finition Semi-brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage par code-barres ; Étiquetage de cartes de circuits imprimés ; Étiquetage de composants et d’équipements ; Étiquetage de fils et de câbles
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511;M510
Quantité 160
Plage de températures (impériale) -40°F à +176°F
Plage de températures (métrique) -40 °C à 80 °C
Épaisseur (impériale) 0,0073 in
Épaisseur (métrique) 0.185 mm
Dimensions (L x l) 25,40 mm (l) x 31,75 mm (H)
Longueur (impériale) 1,25 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Hauteur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 31.75 mm
Alternate Part Number M5-103-498