Learn More
Unity Lab Services Requalification avec cartographie thermique pour les agitateurs
Description
- Requalification documentée vérifiant les performances du vibreur conformément aux spécifications du fabricant.
- Les principaux tests comprennent la vérification des portes entrouvertes, la reprise après une panne de courant et les contrôles d'alerte de température.
- Cartographie thermique pour identifier les zones chaudes et froides à l'intérieur de la chambre.
- Intervalles de collecte de données configurables avec des charges d'air ou de produit simulées.
- Inclut la récupération des portes ouvertes, le test de panne de courant et des rapports de température détaillés.
- Assure la conformité en garantissant des conditions de stockage correctes sur toute la plage de températures.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Service |