Learn More
Abcam Kit de test de resazurine - Cytotoxicité cellulaire (fluorométrique)
Code produit 32116076 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 000 dosages
Conditionnement:
5000 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32116076 5 000 dosages 5000 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32116076 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1121195000Tests
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Mesurer 3H-Phénoxazine-3-one, 7-hydroxy-, 10-oxyde, sel de sodium en 1h dans des échantillons cellulaires avec le kit d’analyse Resazurin AB112119. Cité dans 3 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Mesurer 3H-Phénoxazine-3-one, 7-hydroxy-, 10-oxyde, sel de sodium en 1h dans des échantillons cellulaires avec le kit d’analyse Resazurin AB112119. Cité dans 3 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 5 000 dosages