Learn More
Invitrogen™ Resazurin, Sodium Salt
Description
The non-fluorescent resazurin can be used as a fluorogenic oxidation-reduction indicator in a variety of cells, including bacteria, yeast and eukaryotes by flow cytometry, fluorescence microscopy and high-throughput screening. The red-fluorescent product, resorufin exhibits absorption/emission maxima ∼575/585 nm.
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Description | Résazurine, sel de sodium |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Cell Viability |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
| Type de produit | Résazurine |
| Type de colorant | Resazurin |
| Forme | Solide |
| Gamme de produits | Invitrogen |
| Afficher plus |