Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de Resazurin
Code produit 11474687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474687 5 g 5g
11464687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474687 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21187.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.05€
    79.65€ / 5g
    Économisez 17.40€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Comme indicateur de pH 3,8 (orange) à 6,5 (violet foncé)
Comme indicateur pH 3,8 (orange) à 6,5 (violet foncé), le sel de sodium de la Resazurine fait office de colorant bleu non fluorescent utilisé notamment dans l’indicateur de réduction de l’oxydation du test de la Resazurine pour les bactéries. Il est utilisé comme indicateur de réduction de l’oxydation fluorogénique dans une variété de cellules, de levures et d’eucaryotes par cytométrie en flux, microscopie par fluorescence et screening à cadence élevée. De plus, il est utilisé pour caractériser l’activité métabolique de la mitochnodria. Il est également utilisé pour doser le L-glutamate et pour mesurer la biodégradation aérobique de la matière organique existant dans les effluents. En outre, il sert d’indicateur de viabilité cellulaire dans les cultures de cellules de mammifères.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Comme indicateur pH3,8 (orange) à 6,5 (violet foncé), le sel de sodium de la Resazurine fait office de colorant bleu non fluorescent utilisé notamment dans l’indicateur de réduction de l’oxydation du test de la Resazurine pour les bactéries. Il est utilisé comme indicateur de réduction de l’oxydation fluorogénique dans une variété de cellules, de levures et d’eucaryotes par cytométrie en flux, microscopie par fluorescence et screening à cadence élevée. De plus, il est utilisé pour caractériser l’activité métabolique de la mitochnodria. Il est également utilisé pour doser le L-glutamate et pour mesurer la biodégradation aérobique de la matière organique existant dans les effluents. En outre, il sert d’indicateur de viabilité cellulaire dans les cultures de cellules de mammifères.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et l’hydroxyde d’ammonium.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62758-13-8
Formule moléculaire C12H6NNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 251.173
Numéro MDL MFCD00005036
Clé InChI IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 112939
Nom IUPAC sodium ; 10-oxido-7-oxophénoxazin-10-ium-3-olate
SMILES C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Resazurin
Beilstein 3794971
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethylsulfoxide and ammonium hydroxide.
Quantité 5 g
Poids de la formule 251.18
compliance-icons
Identifiant produit
  • Resazurin sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Resazurin sodium salt