Learn More
Thermo Scientific Chemicals Résazurine, sel de sodium, coloration biologique à haute pureté
Code produit 10269990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10269990 5 g Flacon en verre 5g
10482273 1 g Flacon en verre 1g
10751244 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10269990 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 418900050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    86.65€ / 5g
    Économisez 14.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 62758-13-8 | C12H6NNaO4 | 251.173 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62758-13-8
Formule moléculaire C12H6NNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 251.173
Numéro MDL MFCD00005036
Clé InChI IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt
CID PubChem 112939
Nom IUPAC sodium ; 10-oxido-7-oxophénoxazin-10-ium-3-olate
SMILES C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Resazurin, sodium salt
Teneur en colorant 80% min.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Beilstein 27, 128
Merck Index 14, 8141
Couleur Noir à vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 251.17
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Resazurin, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3H-Phenoxazin-3-one,7-hydroxy-, 10-oxide, sodium salt