Learn More
Sel de sodium de résazurine (qualité technique), TRC
Code produit 30413253
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30413253 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413253 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR1445801G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Resazurin sodium salt
CAS 62758-13-8
Formule moléculaire C12 H6 N O4 . Na
Quantité 1 g
Synonyme 7-Hydroxy-3H-Phenoxazin-3-one-10-oxide Sodium Salt, Sodium Resazurin
Formule InChI InChI=1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
Nom IUPAC sodium;10-oxido-7-oxophénoxazin-10-ium-3-olate
Poids moléculaire (g/mol) 251.17
Poids de la formule 251.0195