Learn More
Sel de sodium de résazurine (qualité technique), TRC
Code produit 30418064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418064 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418064 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR14458025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Resazurin sodium salt
CAS 62758-13-8
Formule moléculaire C12 H6 N O4 . Na
Quantité 25 g
Synonyme 7-Hydroxy-3H-Phenoxazin-3-one-10-oxide Sodium Salt, Sodium Resazurin
Formule InChI InChI=1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
Nom IUPAC sodium;10-oxido-7-oxophénoxazin-10-ium-3-olate
Poids moléculaire (g/mol) 251.17
Poids de la formule 251.0195