Learn More
Eppendorf™ Recherche 3 Pipettes Neo à Canal Unique, Multipacks
Code produit 31759467 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2,5 μL, 0,5 à 10 μL, 1 à 20 μL, 5 à 100 μL, 10 à 200 μL, 50 à 1000 μL
0,5 à 10 μL, 5 à 100 μL, 50 à 1000 μL
1 à 20 μL, 10 à 200 μL, 50 à 1000 μL
50 à 1000 μL, 0,25 à 5 mL, 0,5 à 10 mL
Conditionnement:
3 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
31759467 1 à 20 μL, 10 à 200 μL, 50 à 1000 μL 3 pièces
31759469 0,5 à 10 μL, 5 à 100 μL, 50 à 1000 μL 3 pièces
31759466 50 à 1000 μL, 0,25 à 5 mL, 0,5 à 10 mL 3 pièces
31759468 0,1 à 2,5 μL, 0,5 à 10 μL, 1 à 20 μL, 5 à 100 μL, 10 à 200 μL, 50 à 1000 μL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31759467 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3174000201
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Pipettes à canal unique avec sélection de volume facile, verrouillage de volume et cônes de pointe universels pour des tâches de pipetage précises et flexibles.
  • Pipette mécanique à coussin d’air avec fonctionnement à 2 boutons (un pour l’ajustement du volume/pipetage, un pour l’éjection de la pointe) et des réglages personnalisables pour un pipetage facile, ergonomique et fiable.
  • La performance du pipet dépasse ISO les exigences 8655 lorsqu’elle est utilisée avec des pointes de pipette d’origine Eppendorf™ .
  • Le design ergonomique suit le Eppendorf PhysioCare Concept™ principe : équilibré, organique, léger et avec de faibles forces de pipetage.
  • Les cônes de pointe à ressort réduisent les forces d’attache et d’éjection de la pointe, minimisant ainsi le risque de blessures par tension.
  • Un réglage temporaire augmente la précision pour divers types de liquides, géométries de pointe ou altitudes sans modifier définitivement l’étalonnage d’usine.
  • Options d’étiquetage et de marquage amovibles avec bagues de marquage ColorTag (vendues séparément).
  • Autoclavabilité complète, une forte résistance aux UV et aux produits chimiques, ainsi qu’un démontage/remontage faciles permettent une utilisation polyvalente ainsi qu’une décontamination et un nettoyage sans effort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, EN ISO 8655, Certificat de qualité
Pointes compatibles epT.I.P.S.
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune, Bleu
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pointe de pipettes universelle
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Triopack de micropipettes
Volume (métrique) 1 à 20 μL, 10 à 200 μL, 50 à 1000 μL
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (application) Pipetage des liquides aqueux (avant/recul), deux éléments de fonctionnement
Comprend 3 pipettes Eppendorf Research 3 neo 1 canaux, variable, 3x epT.I.P.S. boîte 2.0 avec EP Dualfilter T.I.P.S. BioBased Reload (x 96 pointes) et stylo à bille.