Description
- Pipette mécanique à coussin d’air avec fonctionnement à 2 boutons (un pour l’ajustement du volume/pipetage, un pour l’éjection de la pointe) et des réglages personnalisables pour un pipetage facile, ergonomique et fiable.
- La performance du pipet dépasse ISO les exigences 8655 lorsqu’elle est utilisée avec des pointes de pipette d’origine Eppendorf™ .
- Le design ergonomique suit le Eppendorf PhysioCare Concept™ principe : équilibré, organique, léger et avec de faibles forces de pipetage.
- Les cônes de pointe à ressort réduisent les forces d’attache et d’éjection de la pointe, minimisant ainsi le risque de blessures par tension.
- Un réglage temporaire augmente la précision pour divers types de liquides, géométries de pointe ou altitudes sans modifier définitivement l’étalonnage d’usine.
- Options d’étiquetage et de marquage amovibles avec bagues de marquage ColorTag (vendues séparément).
- Autoclavabilité complète, une forte résistance aux UV et aux produits chimiques, ainsi qu’un démontage/remontage faciles permettent une utilisation polyvalente ainsi qu’une décontamination et un nettoyage sans effort.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 14001, EN ISO 8655, Certificat de qualité |
| Pointes compatibles | epT.I.P.S. |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris foncé, gris moyen, jaune, bleu |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Pointe de pipettes universelle |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Pipettes manuelles, kit de 6 |
| Volume (métrique) | 0,1 à 2,5 μL, 0,5 à 10 μL, 1 à 20 μL, 5 à 100 μL, 10 à 200 μL, 50 à 1000 μL |
| Show More |