Learn More
Cytiva SVF de qualité recherche, irradié et inactivé par la chaleur
Code produit 15745533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15745533 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15745533 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SV30160.03IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Sérum de veau fœtal pour la recherche originaire d’Amérique du Sud. Irradié et inactivé par la chaleur.
  • Complétez la croissance de culture cellulaire de recherche grâce au sérum de bovin fœtal HyClone de qualité originaire d’Amérique du Sud.
  • En provenance des pays d’Amérique du Sud approuvés par l’UE avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Produit à l’aide de la technologie True Pool pour assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons
  • Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 um) de taille de pores
  • Tests de virus selon 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pays d’origine Amérique du Sud
Quantité 500 ml
Qualité Niveau de recherche