Learn More
Eppendorf™ Research™ plus, paquet de 4 avec epT.I.P.S.™ BioBased - Ensemble (bundle) ACT Now
Code produit 17996809 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de canaux:
1
Conditionnement:
4805 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Conditionnement
17996809 1 4805 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17996809 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3123000950
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Cet ensemble pratique propose des pipettes sûres, ergonomiques et légères, ainsi qu’un grand nombre d’embouts filtrants de haute qualité fabriqués à partir de matériaux d’origine biologique (sauf pour les filtres). L’ensemble comprend 4 pipettes stylos Eppendorf™ Research™ plus et 3 840 pointes correspondantes ep Dualfilter T.I.P.S.™ Pointes BioBased, couvrant une plage de volume de 0,1 à 1 000 μl.
Ensemble (bundle) ACT Now
  • Les pipettes Eppendorf™ Research™ plus sont sont réputées pour leur grande fiabilité ainsi que pour leur légèreté et leur ergonomie, ce qui en fait l’équipement standard de milliers de laboratoires dans le monde.
  • Le kit comprend 4 modèles de ™volume monocanal à étiquette ACT et un grand nombre de pointes à filtre stériles
  • Idéal pour les laboratoires travaillant sur des applications sensibles de microbiologie ou de biologie moléculaire
  • Ce kit comprend des pointes de pipettes à filtre ep Dualfilter T.I.P.S. de haute qualité™ BioBased, entièrement fabriquées à partir d’un polymère innovant d’origine biologique (à l’exception du filtre) qui réduisent considérablement l’empreinte carbone liée au produit, contribuant ainsi à un environnement de laboratoire plus durable sans compromettre les résultats expérimentaux
  • Certifiées sans inhibiteurs d’ADN, de DNase, de RNase et de PCR, les pointes garantissent des performances optimales dans les applications de PCR
  • Comprend 4 pipettes, 3 840 pointes de pipette, 4 boîtes de pointes pour pipettes et un stylo à bille :
    • Pipette monocanal gris foncé Eppendorf™ Research™ plus à volume variable de 0,1 à 2,5 μl
    • Pipette jaune monocanal Eppendorf™ Research™ plus à volume variable de 2 à 20 μl
    • Pipette jaune monocanal Eppendorf™ Research™ plus à volume variable de 20 à 200 μl
    • Pipette bleue 1 canal Eppendorf™ Research™ plus à volume variable de 100 à 1 000 μl
    • Pointes pour pipettes de filtration SealMax™ Recharges BioBased, usage en PCR/stérile, 0,1 à 10 μl M, 40 mm, gris moyen, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)
    • Pointes pour pipettes de filtration SealMax™ Recharges BioBased, usage en PCR/stérile, 2 à 20 μl, 53 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)
    • Pointes pour pipettes de filtration SealMax™ Recharges BioBased, usage en PCR/stérile, 2 à 200 μl, 55 mm, jaune, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux xx 96 pointes)
    • Pointes pour pipettes de filtration SealMax™ Recharges BioBased, usage en PCR/stérile, 50 à 1 000 μl, 76 mm, bleue, pointes incolores, 960 pointes (10 plateaux x 96 pointes)
    • 3 epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 (boîte vide pour 10 à 300 μl)
    • 1 epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 (boîte vide pour 1 000 à 1 250μl)
    • 1 stylo pipette Eppendorf™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Dualfilter T.I.P.S. Pointes BioBased
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assorties
Jetable Usage unique
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Eppendorf Research plus
Stérilité Stérile
Type Multipacks de pipetas
Volume (métrique) 0,1 à 2,5 μl, 2 à 20 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1 000 μl