Description
- La fonction de réglage du volume permet d’atteindre le volume souhaité en quelques tours de bouton
- Le bouton de contrôle et les éjecteurs à faible force de fonctionnement sont positionnés pour un affichage anatomique à 4 chiffres, en forme de loupe
- Affichage du calibrage et ouverture de réglage pour les liquides et les volumes spécifiques
- Utilisations réputées PhysioCare Concept™ réduit ainsi la tension sur la main et le bras pendant le tube, maintient l’équilibre et minimise l’effort de l’utilisateur
- Le verrouillage rapide rend la partie inférieure particulièrement facile à retirer et à entretien
- Cône à pression à ressort pour un ajustement serré à la pointe
- Possibilité d’autoclavage sans démontage
- Utilisations : gouttes de liquides, mélange de liquides, remplissage de plaques, de gels et de récipients de réaction, extraction de phase et élimination des surnageants
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat spécifique au lot |
| Pointes compatibles | epT.I.P.S. |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | epT.I.P.S. 200 μL |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de canaux | 1 |
| Afficher plus |