Learn More
Eppendorf™ Research™ plus BASIC - Pipette de reprise
GREENER_CHOICE
Code produit 15773449 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 10 μl
0,5 à 5 ml
0.1 à 2.5μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Violet
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur unitSize
15773449 20 à 200 μl Jaune 1 pièce
15733449 0.1 à 2.5μl Gris foncé 1 pièce
15743449 0,5 à 10 μl Gris moyen 1 pièce
15753449 2 à 20 μl Jaune 1 pièce
15763449 10 à 100 μl Jaune 1 pièce
15783449 100 à 1000 μl Bleu 1 pièce
15793449 0,5 à 5 ml Violet 1 pièce
15703459 1 à 10 ml Turquoise 1 pièce
15713459 2 à 20 μl Gris clair 1 pièce
15723459 30 à 300 μl Orange 1 pièce
16396485 0,25 à 2,5 ml Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15773449 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3123000250
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptables à des liquides spécifiques ou à d'autres conditions externes grâce à des pipettes ultra-légères entièrement autoclavables
  • La fonction de réglage du volume permet d’atteindre le volume souhaité en quelques tours de bouton
  • Bouton de commande et éjecteurs à faible force d'actionnement positionnés pour une ergonomie optimale. Affichage du volume à 4 chiffres en forme de loupe.
  • Affichage du calibrage et ouverture de réglage pour les liquides et les volumes spécifiques
  • Utilise des produits renommés PhysioCare Concept™ réduit ainsi la tension sur la main et le bras lors du pipetage, maintient l'équilibre et minimise l'effort de l'utilisateur.
  • Le système de verrouillage rapide facilite particulièrement le retrait et l'entretien de la partie inférieure.
  • Le cône à ressort assure un ajustement parfait à l'embout.
  • Possibilité d’autoclavage sans démontage
  • Applications : Pipetage de liquides, mélange de liquides, remplissage de plaques, de gels et de récipients de réaction, extraction de phase et élimination des surnageants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat spécifique au lot
Pointes compatibles epT.I.P.S.
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
À utiliser avec epT.I.P.S. 200 μL
Type à poignée Ergonomique
Matériau Plastique
Nombre de canaux 1
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette manuelle
Volume (métrique) 20 à 200 μl
À utiliser avec (application) Embouts de pipette epT.IPS
À utiliser avec (équipement) Pointes de pipettes
Comprend epT.I.P.S. Embouts de pipette