Description
- La fonction de réglage du volume permet d’atteindre le volume souhaité en quelques tours de bouton
- Bouton de commande et éjecteurs à faible force d'actionnement positionnés pour une ergonomie optimale. Affichage du volume à 4 chiffres en forme de loupe.
- Affichage du calibrage et ouverture de réglage pour les liquides et les volumes spécifiques
- Utilise des produits renommés PhysioCare Concept™ réduit ainsi la tension sur la main et le bras lors du pipetage, maintient l'équilibre et minimise l'effort de l'utilisateur.
- Le système de verrouillage rapide facilite particulièrement le retrait et l'entretien de la partie inférieure.
- Le cône à ressort assure un ajustement parfait à l'embout.
- Possibilité d’autoclavage sans démontage
- Applications : Pipetage de liquides, mélange de liquides, remplissage de plaques, de gels et de récipients de réaction, extraction de phase et élimination des surnageants
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat spécifique au lot |
| Pointes compatibles | epT.I.P.S. |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | epT.I.P.S. 1000 μL |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de canaux | 1 |
| Afficher plus |