Learn More
Eppendorf™ Pipettes mécaniques multicanaux Research™ plus Move It™ avec écartement réglable des pointes
GREENER_CHOICE
Code produit 16635615 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 20 μL
120 à 1200 μL
30 à 300 μl
5 à 100 μl
Nombre de canaux:
4
6
8
12
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux unitSize
16635615 1 à 20 μL 8 1 pièce
16675615 30 à 300 μl 4 1 pièce
16605625 120 à 1200 μL 4 1 pièce
16685615 30 à 300 μl 6 1 pièce
16615625 120 à 1200 μL 6 1 pièce
16655615 5 à 100 μl 8 1 pièce
16695615 30 à 300 μl 8 1 pièce
16625625 120 à 1200 μL 8 1 pièce
16645615 1 à 20 μL 12 1 pièce
16665615 5 à 100 μl 12 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16635615 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3125000117
Économies sur les analyses des eaux usées
Utilisez le code promo 28023
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet des changements de format faciles avec un gain de temps de 70 % par rapport aux pipettes monocanal. La conception sans tubes unique est autoclavable afin de réduire le risque de contamination et d’améliorer l’intégrité des échantillons.
  • Les pipettes à coussin d'air à volume variable et à espacement des pointes réglable sont disponibles  en versions 4, 6, 8 et 12 canaux.
  • Choisissez parmi les options mécaniques (Research™ plus) ou électronique (Xplorer™ pipettes multicanaux à espacement des pointes réglable (de plus)
  • Pour plaques (12, 24, 48, 96 et 384 puits), tubes (1,5 et 2 ml) et gels d’agarose
  • L’espacement des pointes peut être librement choisi entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette
  • Contrôle de l’espacement pour les passages rapides vers l’arrière et vers l’avant entre les formats de source et de destination
  • Bouton de réglage manuel pour les changements de format homogènes et sans vibration et les transferts de liquides sans goutte
  • 360° Tête de pipette rotative pour une lisibilité optimale de l'affichage et une identification rapide des paramètres
  • Le système sans tube est sûr et fiable
  • Une pipette correctement équilibrée permet de réduire la fatigue des mains et de faciliter l’utilisation
  • Autoclavable pour la sécurité de l'utilisateur et des échantillons (Research™ et pleinement, et Xplorer™ (plus partie inférieure seulement)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat spécifique au lot
Pointes compatibles Pointes universelles, epT.I.P.S.&trade ;, epT.I.P.S.™ 384
Description Distance entre les pointes : 4,5 mm
Espacement de cônes réglable Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rose clair
À utiliser avec Coussin d'air
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Research Plus
Type Pipette mécanique
Volume (métrique) 1 à 20 μL
À utiliser avec (équipement) Coussin d'air
Comprend epT.I.P.S Boîte 2.0 avec 384 embouts de pipettes