Learn More
Eppendorf™ Sachets multiples de pipettes monocanal mécaniques, Research™ plus
Code produit 15743459 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1-2,5 μL, 0,5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
100-1000 μL, 0,5-5, 1-10 mL
2-20 μl, 20-200 μl, 100-1 000 μl
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15743459 100-1000 μL, 0,5-5, 1-10 mL 1 kit
15772069 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL 1 pièce
15733459 2-20 μl, 20-200 μl, 100-1 000 μl 1 kit
17884601 0,1-2,5 μL, 0,5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15743459 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3123000926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.00€
    781.00€ / 1 kits
    Économisez 79.00€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Utilisez ces pipettes pour des procédures de travail sans désagrément et un fonctionnement intuitif. Les pipettes Eppendorf™ Research™ plus répondent aux besoins les plus exigeants en matière de précision et de– fiabilité tout en apporta
  • Le modèle ultra-léger Research a été développé selon les critères stricts du concept Eppendorf PhysioCare Concept
  • Système à piston ultra-léger et à haute résistance
  • Les positions et formes des affichages/boutons de commande ont été optimisées pour les procédures de travail sans désagrément et un fonctionnement intuitif
  • La pointe conique à ressort vous fournit une pipette optimale adaptée à une force d’insertion minimale (indisponible pour les pipettes de 5 ml et 10 ml)
  • L’option de réglage permet d’adapter parfaitement la pipette à des liquides spécifiques ou à d’autres conditions externes
  • Avec le nouveau réglage du volume, vous pouvez passer d’un volume maximum à un volume minimum en quelques tours seulement
  • L’affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement facilite les réglages rapides et précis du volume plus que jamais
  • Le verrouillage rapide rend la partie inférieure particulièrement facile à retirer et à entretenir (indisponible pour les pipettes de 5 ml et 10 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Gamme de produits Research Plus
Type Multipacks de pipettes
Volume (métrique) 100-1000 μL, 0,5-5, 1-10 mL
Type de doigt Ergonomique
Comprend 3 pipettes : Research™ plus monocanal variable, 1 x epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 pointes, 2 sachets d’échantillonnage et un stylo à bille