Learn More
Alla France™ Alcoomètre de recherche
Code produit 15974412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alcohol Range:
0 à 35 % vol.
35 à 70 % vol.
70 à 100 % vol.
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alcohol Range unitSize
15974412 70 à 100 % vol. 1 pièce
15954412 0 à 35 % vol. 1 pièce
15964412 35 à 70 % vol. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15974412 Fournisseur Alla France™ Code fournisseur 0530FC070/20QP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’alcoomètre de recherche Alla France™ est utilisé pour déterminer la quantité d’alcool dans un liquide.
  • Température d’étalonnage de 20°C
  • Haute précision
  • Pour une utilisation en distillerie et dans l’industrie vinicole
  • Inclut un thermomètre
  • Avec point repère
  • Mesure sous le ménisque
  • Avec numéro indiv
Spécification
Type Densimètre à alcool
Précision ± 0,5 %
Incréments 0,005
Longueur (métrique) 320 mm
Comprend Certificat de conformité
Matériau Verre
Alcohol Range 70 à 100 % vol.