Learn More
Reserpic Acid Methyl Ester, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Reserpic Acid Methyl Ester |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H30N2O5/c1-28-13-4-5-14-15-6-7-25-11-12-8-19(26)22(29-2)20(23(27)30-3)16(12)10-18(25)21(15)24-17(14)9-13/h4-5,9,12,16,18-20,22,24,26H,6-8,10-11H2,1-3H3/t12-,16+,18-,19-,20+,22+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 414.2155 |