Learn More
Réserpine, 98 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10737573 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10737573 1 g 1g
10478480 5 g 5g
10381004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10737573 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132280010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-55-5 | C33H40N2O9 | 608.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-55-5
Formule moléculaire C33H40N2O9
Poids moléculaire (g/mol) 608.69
Clé InChI QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Nom IUPAC (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-diméthoxy-17-(3,4,5-triméthoxybenzoyloxy-3,4,5)-3,13-diazapentacylo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-2(10),4,6,8-tétraène-19-carboxylate de méthyle
SMILES CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCC4=C(NC5=CC(OC)=CC=C45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Reserpine
Point de fusion 265.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 8265
Rotation spécifique -126.00
Poids de la formule 608.69
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Reserpine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.