Learn More
Reserpine, MedChemExpress
Code produit 16499086
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499086 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16499086 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0480100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Reserpine is an inhibitor of the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Reserpine is an inhibitor of the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Spécification
Nom chimique ou matériau Reserpine
CAS 50-55-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C33H40N2O9
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (41.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]([C@@H](OC)[C@H](OC(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=O)C[C@]2([H])CN3CC4)[C@@]2([H])C[C@]3([H])C5=C4C(C=CC(OC)=C6)=C6N5)OC
Poids moléculaire (g/mol) 608.68
Poids de la formule 608.68
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death