Learn More
R&D Systems™ Reserpine
Code produit 18772684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18772684 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18772684 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2742/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.84€
    195.30€ / 1g
    Économisez 21.54€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of vesicular monoamine transport
Binds the vesicular monoamine transporter (VMAT2) and inhibits transport of biogenic amines into adrenal chromaffin granules and synaptic vesicles. Causes depletion of biogenic amine stores. Antihypertensive and antipsychotic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Reserpine
CAS 50-55-5
Quantité 1 g
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C33H40N2O9
Poids de la formule 608.68
Pureté >99%
Poids moléculaire 608.688