Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour réservoir
Code produit 11347171 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Accessoire pour réservoir
Filtre évent stérile
À utiliser avec (équipement):
LabTower RO
Réservoir, 1 100 à 2 000 L
Systèmes Smart2Pure, 3 et 6 l/h
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) unitSize
11347171 Filtre évent stérile Systèmes Smart2Pure, 3 et 6 l/h 1 pièce
15172296 Filtre évent stérile LabTower RO 1 pièce
15514780 Accessoire pour réservoir Réservoir, 1 100 à 2 000 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11347171 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22.0091
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le contrôle du niveau et le trop plein stérile pour réservoirs de stockage sont des accessoires parfaits pour une utilisation sur les systèmes d’osmose inverse.
Les accessoires pour réservoir Thermo Scientific™ avec contrôle du niveau et trop plein stérile sont parfaits pour une utilisation sur les systèmes d’osmose inverse.
Contrôle de niveau pour réservoirs de stockage
  • Accessoire requis pour l’utilisation de n’importe quel système d’osmose inverse. Sera adapté au réservoir spécifique lors de la procédure de commande
Trop plein stérile pour réservoirs de stockage
  • Accessoire recommandé pour éviter une contamination organique à l’intérieur des réservoirs à osmose inverse
Filtre d’aération pour réservoirs de stockage
  • Accessoire recommandé pour éviter une contamination organique à l’intérieur des réservoirs à osmose inverse
Filtre d’aération avec absorbeur de CO2 pour réservoirs de stockage
  • Accessoire recommandé pour éviter une contamination organique et au CO2 à l’intérieur des réservoirs à osmose inverse
Informations de commande :
Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Filtre d’aération du réservoir stérile pour réservoirs de stockage, 0,2 μm
À utiliser avec (équipement) Systèmes Smart2Pure, 3 et 6 l/h
Type Filtre évent stérile