Learn More
Gibco™ Residual Protein TrypLE™ ELISA Kit
Description
The Residual Protein TrypLE ELISA Kit is a solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) for the quantitative detection of TrypLE enzyme. The kit is compatible with all forms of TrypLE enzyme, including TrypLE Select, TrypLE Express, and CTS TrypLE Select enzymes.
TrypLE enzyme is an animal-origin-free recombinant alternative to porcine trypsin. It is used for the dissociation of attachment-dependent cell lines. TrypLE enzyme dissociates cells cultured both in serum-free and serum-supplemented systems. Due to the unique biological sequence of TrypLE enzyme, traditional trypsin ELISA kits are ineffective at binding and detecting residual levels of TrypLE enzyme.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 0.78 to 50 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0.032 ng/mL |
| Contenu et stockage | • Pre-coated 96-well plate • Standard assay buffer concentrate • HRP-conjugated detection antibody • Wash buffer concentrate • Chromogen stop solution • Adhesive plate covers Store at 2–8°C. |
| Conjugué | Horseradish Peroxidase (HRP) |
| Format du kit d’immunoessai | Kit ELISA sandwich |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Coefficient de variation inter-dosage | 6.20% |
| Coefficient de variation intra-dosage | 7.20% |
| Marqueur ou colorant | Horseradish Peroxidase (HRP) |
| Alias de protéines | TrypLE, R-Protease |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- TRYPLE ELISA RESIDUAL KIT 1 EA
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one, Phosphoric acid
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.