Learn More
Veolia Water Systems Cartouche de résine
Code produit 11964887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Lot de 2
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11964887 Lot de 2 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11964887 Fournisseur Veolia Water Systems Code fournisseur MC:DS
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Cartouche de résine utilisée pour éliminer les contaminants ioniques afin d’obtenir la qualité d’eau spécifiée.
  • Élimine les contaminants ioniques pour atteindre la qualité de l’eau spécifiée
  • Cartouches et accessoires ELGA
  • Cartouche en résine X2 pour Micromeg
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour Micromeg
Quantité Lot de 2
Type Cartouche