Learn More
Resiquimod, MedChemExpress
Code produit 16431987
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431987 50 mg
16425838 10 mg
16423386 25 mg
16426306 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16431987 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13740
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Spécification
Nom chimique ou matériau Resiquimod
CAS 144875-48-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H22N4O2
Quantité 50 mg
Synonyme R848 S28463
Informations sur la solubilité DMF : 50 mg/mL (159.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (95.43 mM) ∣Methanol : 25 mg/mL (79.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)CN1C(COCC)=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2N
Poids moléculaire (g/mol) 314.38
Poids de la formule 314.38
Pourcentage de pureté 99.39%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus