Learn More
Resiquimod, TRC
Code produit 17943305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17943305 50 mg 50mg
17943315 5 mg 5mg
17911395 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17943305 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR14468050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144875-48-9
Formule moléculaire C17 H22 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 314.38
Synonyme 1-[4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol, 4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1-(2-hydroxyisobutyl)imidazo[4,5-c]quinoline, 4-Amino-2-ethoxymethyl-α,α-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol, R 848, Resiquimod, S 28463
Nom IUPAC 1-[4-amino-2-(éthyoxyméthyl)imidazo[4,5-c]quinoline-1-yl]-2-méthylpropane-2-ol
SMILES CCOCc1nc2c(N)nc3ccccc3c2n1CC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Resiquimod
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H22N4O2/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19)
Poids de la formule 314.1743