Learn More
SI Analytics™ Thermomètre à résistance avec tête de bouchon à vis
Code produit 10747301 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
–30°C à +135°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
10747301 –30°C à +135°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10747301 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285119162
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Comprend un corps en verre et un capteur Pt 100
  • Tête de fiche à vis
  • Type W 2081
  • Corps en verre
  • Capteur Pt 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la sonde 12 mm
Comprend Avec tête de bouchon à vis, type W 2081, capteur Pt 100
Longueur (métrique) 120 mm
Type de produit Thermomètre à résistance
Plage de températures (métrique) –30°C à +135°C