Description
- Le résorcinol est un alcool aromatique utilisé dans des procédés à grande échelle tels que le tannage, la fabrication de résines et d'adhésifs à base de résine, la production d'hexylrésorcinol et d'acide p-aminosalicylique, ainsi que la teinture et l'impression des textiles.
- Le résorcinol est utilisé dans la recherche en dermatologie, notamment dans les études sur la dermatite de contact irritante.
- Le rôle du résorcinol dans l'induction de la cytotoxicité et la libération de cytokines dans les kératinocytes épidermiques et les fibroblastes dermiques humains a été étudié.
- La cytotoxicité du résorcinol et d'autres composés phénoliques a été étudiée sur les lignées cellulaires de mélanome humain IRE 1 et IRE 2, ainsi que sur les lignées cellulaires Raji et K 562, dérivées de lymphomes et de leucémies, à des concentrations de composés phénoliques de 10 μM à 5 mM.
- L'utilisation du résorcinol dans un dosage colorimétrique de l'acide sialique a été rapportée.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Resorcinol |
| Note relative au nom | Biologie moléculaire, biologie cellulaire |
| Point de fusion | 228 à 232 °F |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1,2 g/cm3 à 68 °F |
| Point d’ébullition | 531 °F à 536 °F (à 760 mm Hg) |
| Point d’éclair | 261 °F |
| Température d’allumage | 1125 °F |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % |
| Quantité | 1 kg |
| Afficher plus |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.