Learn More
Resorcinol Bis(diphenyl phosphate), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Resorcinol Bis(diphenyl phosphate) |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C30H24O8P2/c31-39(33-25-14-5-1-6-15-25,34-26-16-7-2-8-17-26)37-29-22-13-23-30(24-29)38-40(32,35-27-18-9-3-10-19-27)36-28-20-11-4-12-21-28/h1-24H |
| Poids de la formule | 574.0946 |