Learn More
Résorcinol cristallin MP Biomedicals
Code produit 11406192 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11406192 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11406192 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210280825
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Resorcinol
CAS 108-46-3
Densité 3.79 (air = 1)
Formule moléculaire C6H6O2
Quantité 25 g
Synonyme resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
Clé InChI GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Nom IUPAC Benzène-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 110.112
CID PubChem 5054
ChEBI CHEBI:27810
Poids de la formule 110.1
Forme physique Cristalline