Learn More
Résorcinol-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Resorcinol-d4 |
| CAS | 751455-55-7 |
| Formule moléculaire | C6 2H4 H2 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1,3-Benzene-2,4,5,6-d4-diol (9CI), 1,3-Benzenediol-d4, Resorcinol-d4, Resorcinol-2,4,5,6-D4, 1,3-Dihydroxybenzene-2,4,5,6-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(O)c([2H])c(O)c1[2H] |
| Nom IUPAC | 2,4,5,6-tétradéutériobenzène-1,3-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.14 |
| Poids de la formule | 114.0619 |