Learn More
Resorcinol-d4, TRC
Code produit 30428740
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30428740 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30428740 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR14470110MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 751455-55-7
Formule moléculaire C6 2H4 H2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Synonyme 1,3-Benzene-2,4,5,6-d4-diol (9CI), 1,3-Benzenediol-d4, Resorcinol-d4, Resorcinol-2,4,5,6-D4, 1,3-Dihydroxybenzene-2,4,5,6-d4
Nom IUPAC 2,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,3-diol
SMILES [2H]c1c([2H])c(O)c([2H])c(O)c1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Resorcinol-d4
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D
Poids de la formule 114.0619