Learn More
Resorcinol monoacetate, MedChemExpress
Code produit 16488486
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488486 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16488486 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0894
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Resorcinol monoacetate (Acetylresorcinol) is an antiseptic and a disinfectant, is a chemical intermediate for the production of many other pharmaceuticals, and has the potential for acne, seborrheic dermatitis, eczema, psoriasis, and other skin disorders research.
Resorcinol monoacetate (Acetylresorcinol) is an antiseptic and a disinfectant, is a chemical intermediate for the production of many other pharmaceuticals, and has the potential for acne, seborrheic dermatitis, eczema, psoriasis, and other skin disorders research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Resorcinol monoacetate
CAS 102-29-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8O3
Quantité 100 mg
Synonyme Acetylresorcinol Resorcin monoacetate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 43 mg/mL (282.62 mM)
SMILES OC1=CC(OC(C)=O)=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 96.22%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation