Learn More
Monobenzoate de résorcinol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489436 500 g 500g
11479436 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19150.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 136-36-7 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136-36-7
Formule moléculaire C13H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Numéro MDL MFCD00020118
Clé InChI GDESWOTWNNGOMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme resorcinol monobenzoate, 1,3-benzenediol, monobenzoate, eastman inhibitor rmb, resorcinol, monobenzoate, benzoic acid, m-hydroxyphenyl ester, 3-benzoyloxyphenol, benzoic acid 3-hydroxyphenyl ester, unii-942e82kuwd, 3-hydroxyphenyl benzoate, 1,3-benzenediol, 1-benzoate
CID PubChem 8690
Nom IUPAC benzoate de (3-hydroxyphényle)
SMILES OC1=CC=CC(OC(=O)C2=CC=CC=C2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Resorcinol monobenzoate
Point de fusion 130°C to 133°C
Quantité 500 g
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 94%